Learn More
DWK Life Sciences Cierres para componentes estériles Wheaton™ CompletePAK™
Código de producto. 17972621 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 285
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Color del tapón Tamaño de la unidad
17972621 20 mm Azul paquete de 125
17922681 13 mm Azul paquete de 285
17932681 13 mm Rojo paquete de 285
17942581 20 mm Rojo paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17972621 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W988012S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    389.74€ / paquete de 125
    Ahorro 15.26€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-06-2027
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Estéril
  • Cápsula separable
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material Aluminio
Esterilidad Estéril
N.º por caja 125
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Tipo de tapón Sello plegable estéril
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Vial de suero de 5 o 10 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Tipo de producto Sterile Seal