Learn More
DWK Life Sciences Cierres para componentes estériles Wheaton™ CompletePAK™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Estéril
- Cápsula separable
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 125 |
| Línea de productos | Wheaton CompletePAK |
| Tipo de tapón | Sello plegable estéril |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de suero de 5 o 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |
| Mostrar más |