Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Kit COMPLETEPAK MODPAK Ámbar
Código de producto. 17992671 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
24 mm
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tipo de tapón:
Tapón Omni Flex Igloo Lyo
Tapón de suero Omni Flex
Tapón de suero estéril UltraPure
Cantidad:
104/paq.
278/paq.
Tamaño de la unidad:
1 set
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Color del tapón Tipo de tapón Cantidad Tamaño de la unidad
17992671 24 mm Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 104/paq. 1 set
17992661 - Azul Tapón de suero estéril UltraPure 278/paq. 1 set
17972661 - Azul Tapón de suero Omni Flex 278/paq. 1 set
17952581 - Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 278/paq. 1 set
17902671 - Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 278/paq. 1 set
17982581 - Rojo Tapón de suero Omni Flex 278/paq. 1 set
17912671 - Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 278/paq. 1 set
17942671 22 mm Azul Tapón de suero estéril UltraPure - 1 set
17932671 22 mm Azul Tapón de suero Omni Flex - 1 set
17922671 22 mm Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo - 1 set
17952591 22 mm Rojo Tapón de suero estéril UltraPure - 1 set
17972671 22 mm Rojo Tapón de suero Omni Flex - 1 set
17952601 22 mm Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo - 1 set
17962671 24 mm Azul Tapón de suero estéril UltraPure 104/paq. 1 set
17952671 24 mm Azul Tapón de suero Omni Flex 104/paq. 1 set
17982671 24 mm Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 104/paq. 1 set
17992571 24 mm Rojo Tapón de suero Omni Flex 104/paq. 1 set
17912681 24 mm Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 104/paq. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17992671 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W991015ACPMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7585.00€
    7324.50€ / 1 sets
    Ahorro 260.50€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Gama de viales con tapa de engarce, tapones de goma y sellos esterilizados, listos para usar y listos para usar, y se pueden personalizar para cualquier aplicación, lo que reduce su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de fuente única.
  • Seis kits con inventario combinado, convenientemente empaquetados en una sola caja de envío.
  • Componentes de embalaje primario esterilizados, listos para usar (RtU)
  • Concentra su esfuerzo en las competencias principales y reduce el tiempo de entrega
  • Agiliza el proceso y libera valioso espacio en la sala limpia USP /EP 2.9.19
  • Materia particulada en inyecciones, USP /EP 2.6.1,
  • La prueba de endotoxinas bacterianas y USP / EP 2.6.14
  • La prueba de esterilidad, USP /EP 3.2.1
  • Envases de vidrio para uso farmacéutico
  • USP /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
  • Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
  • Listo para usar, justo a tiempo
  • Vida útil mínima de 180 días desde el momento del envío.
  • Integridad del cierre del contenedor (CCI ) validación
  • Disponible en color ámbar para contenidos fotosensibles.
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (aplicación) Preparación de compuestos farmacéuticos, llenado aséptico de medicamentos inyectables, descubrimiento de fármacos, investigación de fármacos, liofilización de productos farmacéuticos, envasado de fármacos de moléculas grandes y pequeñas
Graduado No
Incluye Vial, tapón y cierre
Línea de productos CompletePAK ModPAK
Material del cierre Bromobutilo
Tipo de tapón Tapón de suero estéril UltraPure
Cantidad 104/paq.
Tamaño del tapón 20 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y USP < 71 > / EP 2.6.14 La prueba de esterilidad, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Vial de suero