Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Kit COMPLETEPAK MODPAK Ámbar
Código de producto. 17992661 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tipo de tapón:
Tapón Omni Flex Igloo Lyo
Tapón de suero Omni Flex
Tapón de suero estéril UltraPure
Cantidad:
104/paq.
278/paq.
Tamaño de la unidad:
1 set
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
24 mm
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tipo de tapón Cantidad unitSize Diámetro exterior (imperial)
17992661 Azul Tapón de suero estéril UltraPure 278/paq. 1 set -
17972661 Azul Tapón de suero Omni Flex 278/paq. 1 set -
17952581 Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 278/paq. 1 set -
17902671 Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 278/paq. 1 set -
17982581 Rojo Tapón de suero Omni Flex 278/paq. 1 set -
17912671 Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 278/paq. 1 set -
17942671 Azul Tapón de suero estéril UltraPure - 1 set 22 mm
17932671 Azul Tapón de suero Omni Flex - 1 set 22 mm
17922671 Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo - 1 set 22 mm
17952591 Rojo Tapón de suero estéril UltraPure - 1 set 22 mm
17972671 Rojo Tapón de suero Omni Flex - 1 set 22 mm
17952601 Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo - 1 set 22 mm
17962671 Azul Tapón de suero estéril UltraPure 104/paq. 1 set 24 mm
17952671 Azul Tapón de suero Omni Flex 104/paq. 1 set 24 mm
17982671 Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 104/paq. 1 set 24 mm
17992671 Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 104/paq. 1 set 24 mm
17992571 Rojo Tapón de suero Omni Flex 104/paq. 1 set 24 mm
17912681 Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 104/paq. 1 set 24 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17992661 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W991000ACPMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16017.75€
    15472.23€ / 1 sets
    Ahorro 545.52€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gama de viales con tapa de engarce, tapones de goma y sellos esterilizados, listos para usar y listos para usar, y se pueden personalizar para cualquier aplicación, lo que reduce su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de fuente única.
  • Seis kits con inventario combinado, convenientemente empaquetados en una sola caja de envío.
  • Componentes de embalaje primario esterilizados, listos para usar (RtU)
  • Concentra su esfuerzo en las competencias principales y reduce el tiempo de entrega
  • Agiliza el proceso y libera valioso espacio en la sala limpia USP /EP 2.9.19
  • Materia particulada en inyecciones, USP /EP 2.6.1,
  • La prueba de endotoxinas bacterianas y USP / EP 2.6.14
  • La prueba de esterilidad, USP /EP 3.2.1
  • Envases de vidrio para uso farmacéutico
  • USP /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
  • Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
  • Listo para usar, justo a tiempo
  • Vida útil mínima de 180 días desde el momento del envío.
  • Integridad del cierre del contenedor (CCI ) validación
  • Disponible en color ámbar para contenidos fotosensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Preparación de compuestos farmacéuticos, llenado aséptico de medicamentos inyectables, descubrimiento de fármacos, investigación de fármacos, liofilización de productos farmacéuticos, envasado de fármacos de moléculas grandes y pequeñas
Graduado No
Incluye Vial, tapón y cierre
Línea de productos CompletePAK ModPAK
Material del cierre Bromobutilo
Tipo de tapón Tapón de suero estéril UltraPure
Cantidad 278/paq.
Tamaño del tapón 13 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP <788 > /EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP < 85 > /EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y USP < 71 > / EP 2.6.14 La prueba de esterilidad, USP < 660 > /EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP < 381 > /EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de suero