Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, transparente
Código de producto. 16297460 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tipo de tapón:
Estéril ultrapuro
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G estéril
Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G
Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril ultrapuro
Color (sello):
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 158
paquete de 200
paquete de 210
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de tapón Color (sello) Tamaño de la unidad
16297460 2 ml Estéril ultrapuro Azul paquete de 210
16227300 2 ml OmniFlex 3G Azul paquete de 210
16237300 2 ml OmniFlex 3G estéril Azul paquete de 210
16247300 2 ml Estéril ultrapuro Rojo paquete de 210
16257300 2 ml OmniFlex 3G Rojo paquete de 210
16267300 2 ml OmniFlex 3G estéril Rojo paquete de 210
16277300 5 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Azul paquete de 200
16287300 5 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Azul paquete de 200
16297300 5 ml Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G Azul paquete de 200
16207310 5 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Rojo paquete de 200
16217310 5 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Rojo paquete de 200
16227310 5 ml Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G Rojo paquete de 200
16237310 10 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Azul paquete de 158
16247310 10 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Azul paquete de 158
16257310 10 ml Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G Azul paquete de 158
16267310 10 ml Tapón de suero estéril ultrapuro Rojo paquete de 158
16277310 10 ml Tapón de suero estéril OmniFlex 3G Rojo paquete de 158
16287310 10 ml Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G Rojo paquete de 158
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16297460 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W990000CP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La línea de productos WHEATON™ CompletePAK™ es una gama de frascos con tapa engarzada, tapones de goma y sellos que están esterilizados.
La línea de productos Wheaton CompletePAK es una gama de viales con tapones para encapsular, tapones de caucho y cierres listos para usar y personalizables para cualquier aplicación
  • Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
  • Una amplia variedad de componentes estériles independientes y en kits: una solución para cualquier aplicación
  • Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
  • Certificado de fabricación completo de trazabilidad de análisis
  • USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test y USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, y USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • Configuraciones a granel CompletePAK™ ModPAK
  • Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
  • Certificación de integridad de cierre del envase (CCI) disponible previa solicitud
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Specifications
Color (sello) Azul
Color Transparente
Material Vidrio
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Incluye Vial, tapón y cierre
N.º por caja 210
Línea de productos Wheaton™ CompletePAK
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Caucho (tapón)
Tipo de tapón Estéril ultrapuro
Cantidad 210 cajas
Tamaño del tapón 13 mm
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Tipo de producto Kit estéril