Learn More
Beschreibung
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Variedad de componentes estériles en kit y autónomos – Una solución para cualquier aplicación
- Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
- Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
- USP 788/EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP 85/EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y USP 71/ EP 2.6.14 La prueba de esterilidad, USP 660/EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP 381/EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
- CompletePAK™ Configuraciones masivas de ModPAK
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Integridad del cierre del contenedor (CCI ) certificación disponible a solicitud
Zertifizierungen
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Spezifikation
Spezifikation
| Color del tapón | Azul |
| Color | Transparente |
| Material | Type I Borosilicate Glass |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Incluye | Vial, tapón y cierre |
| N.º por caja | 104 |
| Línea de productos | Wheaton CompletePAK |
| Tipo de tapón | Tapón de suero OmniFlex 3G |
| Cantidad | 104/Cs. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?