Learn More
DWK Life Sciences Kits transparentes WHEATON™ CompletePAK™
Product Code. 17972591 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Línea de productos:
Wheaton CompletePAK
Cantidad:
104/Cs.
120/Cs.
278/Cs.
Color del tapón:
Azul
Rojo
Unit Size:
1 set
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Línea de productos Cantidad Color del tapón Unit Size
17972591 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Azul 1 set
17942681 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Azul 1 set
17902591 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rojo 1 set
17902631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Azul 1 set
17912631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rojo 1 set
17982621 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Azul 1 set
17972581 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rojo 1 set
17932631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Azul 1 set
17972631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rojo 1 set
17942631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Azul 1 set
17942591 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rojo 1 set
17922631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Azul 1 set
17952631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rojo 1 set
17962631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Azul 1 set
17982571 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rojo 1 set
17992631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Azul 1 set
17902641 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rojo 1 set
17982631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rojo 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17972591 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W991012CP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00€
    1540.69€ / 1 sets
    Ahorro 64.31€
    4% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
  • Variedad de componentes estériles en kit y autónomos – Una solución para cualquier aplicación
  • Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
  • Fabricación completa& certificado de trazabilidad del análisis
  • USP 788/EP 2.9.19 Materia particulada en inyecciones, USP 85/EP 2.6.1, Prueba de endotoxinas bacterianas y USP 71/ EP 2.6.14 La prueba de esterilidad, USP 660/EP 3.2.1 Envases de vidrio para uso farmacéutico, y USP 381/EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparaciones parenterales
  • CompletePAK™ Configuraciones masivas de ModPAK
  • Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
  • Integridad del cierre del contenedor (CCI ) certificación disponible a solicitud
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Specifications
Color del tapón Azul
Color Transparente
Material Type I Borosilicate Glass
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 10 ml
Incluye Vial, tapón y cierre
N.º por caja 104
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Tipo de tapón Tapón de suero estéril UltraPure
Cantidad 104/Cs.
Tamaño del tapón 20 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Tipo de producto COMPLETEPAK Clear