Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits de ámbar
Código de producto. 17992641 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tipo de tapón:
Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G
Tapón de suero OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril UltraPure
Volumen (métrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tipo de tapón Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17992641 Rojo Tapón de suero OmniFlex 3G 5 mL 1 set
17912641 Azul Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G 2 mL 1 set
17952641 Rojo Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G 2 mL 1 set
17932581 Azul Tapón de suero OmniFlex 3G 2 mL 1 set
17962641 Rojo Tapón de suero OmniFlex 3G 2 mL 1 set
17922641 Azul Tapón de suero estéril UltraPure 2 mL 1 set
17932641 Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 2 mL 1 set
17932591 Azul Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G 5 mL 1 set
17912651 Rojo Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G 5 mL 1 set
17982641 Azul Tapón de suero OmniFlex 3G 5 mL 1 set
17992581 Azul Tapón de suero estéril UltraPure 5 mL 1 set
17972641 Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 5 mL 1 set
17902651 Azul Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G 10 mL 1 set
17942651 Rojo Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G 10 mL 1 set
17962591 Azul Tapón de suero OmniFlex 3G 10 mL 1 set
17932651 Rojo Tapón de suero OmniFlex 3G 10 mL 1 set
17922651 Azul Tapón de suero estéril UltraPure 10 mL 1 set
17962571 Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 10 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17992641 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W991010CPA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00€
    1510.27€ / 1 sets
    Ahorro 59.73€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Productos suministrados listos para usar
  • Reduce los plazos de entrega
  • Centra tus esfuerzos en las competencias básicas
  • Elimina las inversiones de capital en equipos necesarios para limpiar y preparar cristalería o recipientes de plástico.
  • Libera valioso espacio en la sala limpia
  • Limita el número de proveedores necesarios para proporcionar un producto de embalaje completo
  • Ámbar para contenidos fotosensibles
  • Procesos validados
  • Ahorra tiempo y dinero valiosos al tiempo que mantiene un producto de alta calidad y agiliza el proceso.
  • Una fuente para soluciones integrales de embalaje
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Preparaciones parenterales fotosensibles y aplicaciones listas para usar
Graduado No
Incluye Vial, tapón y cierre
N.º por caja 120
Modelo Cuello para encapsular
Línea de productos Wheaton CompletePAK
Tipo de tapón Tapón de suero OmniFlex 3G
Tamaño del tapón 20 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto COMPLETEPAK Amber