Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Vials for Environmental Analysis, with Caps Attached
Código de producto. 12349929 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
25 ml
Altura (métrico):
60 mm
73 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
12349929 20 ml 60 mm paquete de 72
12359929 25 ml 73 mm paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12349929 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W224609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.40€
    207.10€ / paquete de 72
    Ahorro 32.30€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vial transparente con tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con revestimiento de silicona recubierta de PTFE
  • Los septos de 127 micrones (5 mils) de PTFE con revestimiento de 3048 micrones (120 mils) de silicona se adhieren al tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Análisis ambiental
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 5 dr
Línea de productos Wheaton
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta)
Altura (métrico) 60 mm
Tipo de producto Vial