Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Con tapones con revestimiento de polivinilo
Código de producto. 12359829 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 ml
500 ml
2000 ml
4000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12359829 125 mL paquete de 24
12369829 250 ml paquete de 24
12379829 500 ml paquete de 24
12389829 2000 ml paquete de 6
12399829 4000 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12359829 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.16€
    38.54€ / paquete de 24
    Ahorro 4.62€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
  • Transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
  • Hombros redondeados
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 mL
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,04 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 84 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 4 oz