Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Código de producto. 11734159 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4.0 ml
4 ml
8 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/Caucho 14B
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón Material (revestimiento) unitSize
11734159 12 ml 15-425 Caucho 14B 144 PCS
10242431 2 ml 8-425 Caucho 14B 288 PCS
10739151 4 ml 13-425 Caucho 14B 144 PCS
10160861 8 ml 15-425 Caucho 14B 144 PCS
10446151 20 ml 24-400 Caucho 14B 72 PCS
10153372 8 ml 15-425 Caucho 14B paquete de 144
10504291 16 ml 18-400 Caucho 14B paquete de 144
11758769 25 ml 24-400 Caucho 14B paquete de 72
10628135 40 ml 24-400 Caucho 14B 72 PCS
11744159 24 ml 20-400 Caucho 14B paquete de 144
10193242 4 ml 13-425 PTFE/Caucho 14B paquete de 144
10376942 2 ml 8-425 PTFE/Caucho 14B 288 PCS
10041332 8 ml 15-425 PTFE/Caucho 14B paquete de 144
11728779 12 ml 15-425 PTFE/Caucho 14B 144 PCS
11738779 16 ml 18-400 PTFE/Caucho 14B 144 PCS
11748779 24 ml 20-400 PTFE/Caucho 14B 144 PCS
10215212 20 ml 24-400 PTFE/Caucho 14B paquete de 72
10622373 25 ml 24-400 PTFE/Caucho 14B paquete de 72
10463902 40 ml 24-400 PTFE/Caucho 14B 72 PCS
10465961 4.0 ml 13-425 Caucho 14B paquete de 144
20 options
Código de producto. 11734159
Marca: DWK Life Sciences 224885
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
  • Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporciona una resistencia química extraordinaria
  • Tapones y revestimientos de tapón
    • Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Order Info
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 12 ml
Para utilizar con (aplicación) Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 3,2 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 15-425
Para utilizar con (equipo) M-T File™ y gradilla para viales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Altura (métrico) 68 mm