Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de caucho Wheaton™
Código de producto. 13198710 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
13198710 15 ml 20-400 mm paquete de 48
12319799 30 ml 24-400 mm paquete de 48
12329799 60 ml 28-400 mm paquete de 48
12339799 125 ml 33-400 mm paquete de 24
12349799 250 ml 43-400 mm paquete de 24
12359799 500 ml 48-400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13198710 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    83.65€ / paquete de 48
    Ahorro 10.05€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
WHEATON™ Los cuadrados franceses transparentes con cierres forrados de caucho presentan un perfil cuadrado que maximiza la eficiencia del almacenamiento en laboratorio. Fabricados en vidrio transparente USP tipo III de sodio-cal, estos frascos son ideales para almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras e incluyen tapones de rosca revestidos de goma.
  • Construcción transparente USP tipo III de vidrio sodiado-cal
  • El perfil cuadrado maximiza la eficiencia del espacio de almacenamiento en el laboratorio
  • Ideal para almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • Incluye cierre de tornillo fenólico negro forrado de goma
  • Disponible en múltiples capacidades con tamaños de tapa de rosca correspondientes
Especificaciones
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,2 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 64 mm
Altura (imperial) 2,52 in
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Forma Plaza de Francia
Tipo de producto Frasco cuadrado francés