Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Código de producto. 10396892 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10396892 15 ml paquete de 48
10501043 30 ml paquete de 48
10483322 60 ml paquete de 48
10633523 125 ml paquete de 24
10255112 250 ml paquete de 24
10693683 500 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10396892 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216877
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio
  • Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,2 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 64 mm
Altura (imperial) 2,52 in
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca