Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Square shape maximizes lab storage space
Marca: DWK Life Sciences W216881
90.23 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
Especificaciones
250 ml | |
8 oz | |
2,2 in | |
Blanco | |
5,47 in | |
Polipropileno | |
56 mm |
250 ml | |
Transparente | |
Vidrio sodocálcico | |
139 mm | |
PTFE/polietileno | |
43-400 mm | |
Tapón de rosca |
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE > 250 ml; tapa de rosca de 43mm-400
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido