Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Botellas cuadradas francesas transparentes con tapones forrados de polivinilo
Código de producto. 12349809 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
120/caja
24/caja
240/caja
280/caja
40/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
12349809 500 mL 40/caja paquete de 40
10173342 15 ml 48/caja paquete de 48
10011412 30 mL 48/caja paquete de 48
12309809 30 mL 280/caja paquete de 280
10730435 60 mL 48/caja paquete de 48
12319809 60 mL 240/caja paquete de 240
10316852 125 mL 24/caja paquete de 24
12329809 125 mL 120/caja paquete de 120
10673683 250 mL 24/caja paquete de 24
10153102 500 mL 24/caja paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12349809 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    122.23€ / paquete de 40
    Ahorro 1.77€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
WHEATON™ Las botellas cuadradas francesas transparentes con cierres forrados de polivinilo están fabricadas en USP vidrio tipo III de soda-cal y presentan un perfil cuadrado que maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio. Ideales para almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras con cierres de rosca seguros.
  • Fabricado en USP vidrio tipo III de sodio-cal para una amplia compatibilidad química
  • El perfil cuadrado maximiza la eficiencia del almacenamiento en estanterías de laboratorio y congeladores
  • Los tapones de rosca de polipropileno blanco forrados con polivinilo proporcionan un sellado seguro y resistente a fugas
  • La apertura amplia de la boca permite llenar y dispensar fácilmente líquidos, polvos y materiales viscosos
  • Disponible en múltiples capacidades, desde 15 mL hasta 500 mL para adaptarse a una variedad de necesidades de almacenamiento
  • Disponible en paquetes estándar y cantidades a granel para laboratorios de alto rendimiento
Specifications
Capacidad 16,9 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,67 in
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/caja
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 169 mm
Altura (imperial) 6,65 in
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 68 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma Plaza de Francia
Tipo de producto Frasco cuadrado francés