Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. 10173342 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
120/caja
24/caja
240/caja
280/caja
40/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
10173342 15 ml 48/caja paquete de 48
10011412 30 mL 48/caja paquete de 48
12309809 30 mL 280/caja paquete de 280
10730435 60 mL 48/caja paquete de 48
12319809 60 mL 240/caja paquete de 240
10316852 125 mL 24/caja paquete de 24
12329809 125 mL 120/caja paquete de 120
10673683 250 mL 24/caja paquete de 24
10153102 500 mL 24/caja paquete de 24
12349809 500 mL 40/caja paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Produktkod. 10173342 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216871
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio
  • Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,2 in
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 48/caja
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 64 mm
Altura (imperial) 2,52 in
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.