Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Botellas francesas cuadradas transparentes con cierres forrados de poliéstileo™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Construcción transparente USP tipo III de vidrio sodiado-cal
- La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
- Poly-Seal™ Los cierres forrados proporcionan un sellado seguro
- Disponible con tapones roscados fijos o en paquetes a granel sin tapas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,77 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 113 mm |
| Mostrar más |