Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes Wheaton™ con tapones con revestimiento de Poly-Seal™
Product Code. 12369799 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Unit Size:
paquete de 24
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12369799 15 ml 20-400 mm paquete de 48
12379799 30 mL 24-400 mm paquete de 48
12389799 60 mL 28-400 mm paquete de 48
12399799 125 ml 33-400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12369799 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W216889
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio
  • Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,02 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 62 mm
Altura (imperial) 2,44 in
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca