Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston Wheaton™ sin tapones
Código de producto. 12389749 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
12389749 250 ml 24-400 mm paquete de 108
12359749 30 mL 20-400 mm paquete de 432
12369749 60 mL 20-400 mm paquete de 288
12379749 125 ml 22-400 mm paquete de 160
10205789 500 ml 28-400 mm paquete de 60
12309759 1000 ml 33-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12389749 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    139.27€ / paquete de 108
    Ahorro 7.73€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
  • Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,36 in
Material De cristal
Esterilidad Non-sterile
Color del tapón Blanco
Closure Included No
Graduated No
Boca Narrow
Altura (métrico) 136 mm
Altura (imperial) 5,3 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Round
Desechables Reusable
Tipo de producto Frasco redondo Boston