Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston transparentes Wheaton™ con tapones con revestimiento de TFE
Código de producto. 10737944 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Material:
De cristal
Vidrio sodocálcico
Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Tamaño de la unidad
10737944 250 ml De cristal paquete de 12
10061512 30 ml Vidrio sodocálcico (tipo 3) paquete de 48
10661233 60 ml Vidrio sodocálcico paquete de 24
10631993 125 ml De cristal paquete de 24
10153152 500 mL Vidrio sodocálcico paquete de 12
10443522 1000 mL De cristal paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10737944 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.60€
    25.49€ / paquete de 12
    Ahorro 3.11€
    10% Descuento
En stock
WHEATON™ Las balas Boston transparentes con tapas forradas de TFE están diseñadas para un almacenamiento fiable de disolventes, productos químicos y muestras. La boca estrecha permite verter líquidos con cuidado para evitar derrames, mientras que las tapas forradas con TFE proporcionan un sellado seguro y resistente químicamente.
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
  • Las tapas revestidas con TFE proporcionan un sellado resistente químicamente adecuado para disolventes y productos químicos
  • La construcción en vidrio transparente permite una fácil inspección visual del contenido
  • El perfil redondo Boston ofrece un formato de botella duradero y estándar de la industria para almacenamiento en laboratorio
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP tipo III
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,36 in
Material De cristal
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 138 mm
Altura (imperial) 5,43 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad EPA, FDA
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco redondo Boston