Learn More
DWK Life Sciences Matraces de brazo lateral para dispositivos giratorios Wheaton™ Celstir™ con camisa de agua
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Vidrio de borosilicato, Tipo I de la Farmacopea Estadounidense
- El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
- Tapón con revestimiento de caucho de silicona
- Esterilizable en autoclave
- Para cultivos celulares en suspensión con un agitador magnético
- 1 por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho de silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,9 in |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 4,5 cm |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Altura (imperial) | 10,2 in |
| Altura (métrico) | 26 cm |
| Revestimiento de superficie | Resina PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (métrico) | 150 mm |
| Tamaño del tapón | Entre 10 y 44 cm |