Learn More
DWK Life Sciences Matraces de vía lateral para rotor Celstir™ sin camisa de agua
Código de producto. 10557131 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Incluye:
Matraz, propulsor y tapones
Solo matraces
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10557131 50 mL Matraz, propulsor y tapones 1 PCS
10694351 250 mL Matraz, propulsor y tapones cada uno
10556941 25 mL Matraz, propulsor y tapones cada uno
10345851 8 L Matraz, propulsor y tapones cada uno
10142691 3000 mL Matraz, propulsor y tapones cada uno
10374601 1000 mL Matraz, propulsor y tapones cada uno
10100721 125 mL Matraz, propulsor y tapones cada uno
10779721 500 mL Matraz, propulsor y tapones cada uno
12491421 50 mL Solo matraces cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10557131 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 356875
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
  • El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
  • Tapón con revestimiento de caucho de silicona
  • Esterilizables en autoclave
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Caucho de silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,4 in
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 14,1 cm
Incluye Matraz, propulsor y tapones
Junta del brazo lateral 15-415
Revestimiento de superficie Resina PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Tamaño del tapón 38-430