Learn More
DWK Life Sciences Frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles. Wheaton™ Las botellas ámbar envasadoras de boca ancha con cierres revestidos de polivinilo están disponibles en varias capacidades.
- La USP construcción de vidrio ámbar tipo III de sodio-cal protege polvos fotosensibles y muestras secas
- La apertura de boca ancha permite un fácil llenado y retirado del contenido
- Los cierres revestidos de polivinilo proporcionan un sellado seguro
- Disponible en múltiples capacidades para satisfacer una variedad de necesidades de almacenamiento
Specifications
Specifications
| Capacidad | 4 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,12 in |
| Material | Vidrio sodocálcico (tipo 3) |
| Cantidad | 24/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Show More |