Learn More
DWK Life Sciences Sellos de PTFE para muestreadores de coliwasa de vidrio de borosilicato Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Sellado de PTFE positivo para coliwasa de vidrio borosilicatado.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para recoger muestras de líquidos compuestos de arriba a abajo en bidones, tanques y depósitos |
| Para utilizar con (equipo) | Para vidrio coliwasa de borosilicato |
| Longitud (imperial) | 42 in |
| Longitud (métrico) | 106,5 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Junta |