Learn More
Socorex™ Muestreadores de coliwasa de vidrio de borosilicato Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- El sello de PTFE permite tomar muestras hasta 0,5 in. (1,3 cm) de fondo del tambor
- El sellado positivo permite la transferencia de la muestra a la botella sin ninguna pérdida
- Se puede obtener una muestra de 200 ml a partir de un bidón de 208 l
- Disponible previamente para su eliminación después de un solo uso o sin puntuación para uso repetido
Información de órdenes
Capacidad: 6,8 oz. (200 ml); Dimensiones: 0,88 in de diámetro x 42 in de largo (2,2 x 107 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador Coliwasa puntuado previamente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material de los cierres | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Capacidad (imperial) | 6,76 oz |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Desechables | Single-use |
| Diámetro de la abertura (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,86 in |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 1,3 cm |
| Mostrar más |