Learn More
DWK Life Sciences Frasco para DBO Wheaton™ sin tapón
Código de producto. 12493751 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12493751 300 mL paquete de 24
1 options
Código de producto. 12493751 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 227498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00€
    340.17€ / paquete de 24
    Ahorro 41.83€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los frascos de vidrio de borosilicato de tipo I son eficaces para una gran variedad de aplicaciones
  • El vidrio transparente permite ver fácilmente el contenido del frasco
  • Diámetro: 69mm (2,72 in)
  • Altura: 143mm (5,63 in)
  • Capacidad: 300 ml; 10 oz
Especificaciones
Código de barras No
Volumen (métrico) 300 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción b
Punto de marca Sí
Material Vidrio de borosilicato
N.º de secuencia Sin numerar
Volumen (imperial) 10,14 oz
Altura (imperial) 5,6 in
Altura (métrico) 14,3 cm
Diámetro (imperial) 2,7 in
Diámetro (métrico) 6,9 cm