Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de lámina metálica Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Buena resistencia a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
- No apto para ácidos o álcalis
- Tamaño del cierre: 33 mm-400
- Fenólico
- Esterilizables en autoclave
- Negro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.º por caja | 100/caja |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Revestimiento del tapón | Lámina de metal |