Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca de cabeza abierta Phenolic negros sin revestimientos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.º por caja | 200 cajas |
| Tamaño de rosca (métrico) | 24 mm |
| Acabado del cuello | 8-425 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial para muestreadores automáticos |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior abierta |