Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos de rosca en color negro sin revestimiento Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Tapa de rosca fenólica negra sin septa
- El diseño abierto permite acceso directo a jeringuillas
- Compatible con 24-400 frascos y recipientes roscados
- Suministrados como tapones de repuesto para la EPA y viales de laboratorio
- Disponible en cajas de 200 para uso de gran volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Tamaño del tapón | 24-400 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |