Learn More
DWK Life Sciences Frascos para encajadora ámbar de boca ancha Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PP
Código de producto. 10532193 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400
53-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10532193 30 ml 28-400 mm paquete de 24
10434672 60 ml 33-400 mm paquete de 24
10542193 125 ml 38-400 mm paquete de 24
10444672 250 ml 45-400 mm paquete de 24
10153582 500 ml 53-400 paquete de 12
12841144 1000 ml 53-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10532193 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.80€
    43.51€ / paquete de 24
    Ahorro 9.29€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Los empaquetadores de boca ancha ámbar con tapas revestidas de PP con cara de PTFE están fabricados en USP vidrio ámbar de sodio-cal tipo III para proteger polvos y sólidos fotosensibles. El diseño de boca ancha permite un fácil relleno y retirada del contenido.
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles
  • Fabricado en USP vidrio ámbar tipo III con sodio y cal para proteger contenidos fotosensibles
  • La apertura de boca ancha permite un fácil relleno y eliminación de polvos y sólidos
  • Los cierres revestidos de polipropileno con revestimiento de PTFE proporcionan un sellado seguro y resistente a productos químicos
  • El vidrio ámbar ayuda a proteger el contenido de la degradación de la luz UV y visible
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,45 in
Material Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 67 mm
Altura (imperial) 2,63 in
Revestimiento del tapón PTFE/polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Tipo de producto Frasco de envasado