Learn More
DWK Life Sciences Frascos para encajadora ámbar de boca ancha Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PP
Código de producto. 10434672 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400
53-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10434672 60 ml 33-400 mm paquete de 24
10532193 30 ml 28-400 mm paquete de 24
10542193 125 ml 38-400 mm paquete de 24
10444672 250 ml 45-400 mm paquete de 24
10153582 500 ml 53-400 paquete de 12
12841144 1000 ml 53-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10434672 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216946
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles
  • Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
  • Permite eliminar fácilmente el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,73 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 77 mm
Altura (imperial) 3,03 in
Revestimiento del tapón PTFE/polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 44 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca