Learn More
DWK Life Sciences Viales ámbar Wheaton™ para análisis ambiental
Código de producto. 12399929 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
40 ml
Altura (métrico):
60 mm
98 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
12399929 40 ml 98 mm paquete de 72
12379929 20 mL 60 mm paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12399929 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W224614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.55€
    290.51€ / paquete de 72
    Ahorro 15.04€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vial ámbar con tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco y revestimiento de silicona recubierta de PTFE
  • Los septos de 127 micrones (5 mils) de PTFE con revestimiento de 3048 micrones (120 mils) de silicona se adhieren al tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 40 ml
Para utilizar con (aplicación) Análisis ambiental
Volumen (imperial) 10 dr.
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa de rosca (abierta por arriba)
Altura (métrico) 98 mm
Tipo de producto Vial