Learn More
DWK Life Sciences Viales ámbar Wheaton™ para análisis ambiental
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los septos de 127 micrones (5 mils) de PTFE con revestimiento de 3048 micrones (120 mils) de silicona se adhieren al tapón
Especificaciones
Specifikationer
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis ambiental |
| Volumen (imperial) | 5 dr. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapa de rosca (abierta por arriba) |
| Altura (métrico) | 60 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?