Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vidrio ámbar E-Z Viales con tapa de engarce
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiemp
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Ninguno |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Estilo de cuello | Cuello para encapsular |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Marking Spot | No |
| Mostrar más |