Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas de vidrio ámbar Wheaton™
Código de producto. 12417401 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
12417401 50 mL Ámbar paquete de 6
10236504 50 mL Transparente paquete de 6
12329719 100 mL Ámbar paquete de 6
12407401 100 mL Transparente paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12417401 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W211754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    154.30€ / paquete de 6
    Ahorro 17.70€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
WHEATON™ La botella de gotas de vidrio ámbar entrega manchas o soluciones indicadoras gota a gota. Disponible en vidrio transparente o ámbar de soda-lime, cada botella incluye un tapón de vidrio pulido que se sella con una vuelta parcial. Cumple con USP los requisitos de Tipo III.
Suministra soluciones de indicador o coloración gota a gota
  • Disponibles en vidrio transparente o ámbar
  • Con tapón de cristal pulido
  • El frasco se sella con un giro parcial del tapón de vidrio esmerilado
  • Fabricado en vidrio de sodio-cal que cumple con USP los requisitos de Tipo III
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad 1,69 oz., 50 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,77 in
Incluye Tapón vertedor
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Dropper Capacity 50 mL
Graduated No
Altura (métrico) 95 mm
Anchura (imperial) 1,77 in
Altura (imperial) 3,74 in
Chemical Label Sin marcar
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco cuentagotas