Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas de vidrio ámbar Wheaton™
Código de producto. 10236504 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10236504 50 mL Transparente paquete de 6
12417401 50 mL Ámbar paquete de 6
12329719 100 mL Ámbar paquete de 6
12407401 100 mL Transparente paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10236504 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W211734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.15€
    154.30€ / paquete de 6
    Ahorro 16.85€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suministra soluciones de indicador o coloración gota a gota
  • Se completa con un tapón de vidrio
  • El frasco se sella con un giro parcial del tapón de vidrio esmerilado
  • Fabricado con vidrio sodocálcico que cumple los requisitos Tipo III de la USP
  • No esterilizables en autoclave
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,69 oz., 50 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,77 in
Incluye Tapón vertedor
Material De cristal
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 3,74 in
Material del cierre Vidrio
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón