Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y con revestimiento de PE
Código de producto. 10623143 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10623143 60 ml 20-400 mm paquete de 24
10051382 30 ml 20-400 mm paquete de 48
10061382 125 ml 22-400 mm paquete de 24
10633143 250 ml 24-400 mm paquete de 12
10376422 500 mL 28-400 mm paquete de 12
10234642 1000 mL 33-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10623143 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216843
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,53 in
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 3,7 in
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí