Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y con revestimiento de PE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- El vidrio ámbar USP tipo III de sodio-cal protege las soluciones fotosensibles y los polvos secos
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
- La tapa revestida de polietileno con revestimiento de PTFE proporciona un sellado fiable y resistente a productos químicos
- Disponible en una gama de capacidades que van desde 1 oz (30 mL) hasta 32 oz. (1000 mL)
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 3,7 in |
| Material | De cristal |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |