Learn More
DWK Life Sciences Condensadores Wheaton™ Allihn para aparatos de extracción Soxhlet
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Las partes mojadas se han fabricado con vidrio de borosilicato WHEATON 33 con bajo nivel de extraíbles
- El matraz que contiene el disolvente se calienta
- Los vapores se elevan en el tubo exterior más grande
- Los vapores entran al condensador –enfriado por agua y se licúan.
- Cuando el nivel de líquido del extractor alcanza la parte superior del tubo doblado, la acción de sifón devuelve el disolvente enriquecido con extracto al matraz
Compliance
Vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico |
| Para utilizar con (equipo) | Aparatos de extracción Soxhlet |
| Incluye | Tubo exterior más grande y tubo doblado |
| N.º de junta cónica estándar | 55/50 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Condensador Allihn |