Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio para 20 portaobjetos Wheaton™
Código de producto. 10603533 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Asa para rack de tinción de portaobjetos
Gradilla de tinción para portaobjetos
Recipiente de tinción
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10603533 Recipiente de tinción paquete de 3
10512003 Asa para rack de tinción de portaobjetos 6 PCS
10193482 Gradilla de tinción para portaobjetos paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603533 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    238.02€ / paquete de 3
    Ahorro 18.98€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada. Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada.Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Placa de repuesto y cubierta
  • Dimensiones de fondo interior aproximadas: 91 × 71 × 60 mm
Spécification
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vidrio
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma del fondo Rectangular
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Recipiente de tinción
Para utilizar con (equipo) Recipientes de tinción de vidrio
Número de portaobjetos 20
Dimensiones (L x An) 9.5 x 7.6 cm (3.74 x 2.99 pulg)
Longitud (imperial) 3.74 pulg
Longitud (métrico) 9.5 cm
Anchura (imperial) 2.99 pulg
Anchura (métrico) 7.6 cm
Altura (métrico) 91 mm
Fondo (imperial) interior 2.51 pulg
Fondo (métrico) 64 mm
Fondo (métrico) interior 6.4 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.