Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio para 20 portaobjetos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada.Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
- Placa de repuesto y cubierta
- Dimensiones de fondo interior aproximadas: 91 × 71 × 60 mm
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Asa para rack de tinción de portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de cristal de tinción |