Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio para 20 portaobjetos Wheaton™
Product Code. 10193482 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Tipo:
Asa para rack de tinción de portaobjetos
Gradilla de tinción para portaobjetos
Recipiente de tinción
Unit Size:
6 PCS
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo Unit Size
10193482 Gradilla de tinción para portaobjetos paquete de 3
10512003 Asa para rack de tinción de portaobjetos 6 PCS
10603533 Recipiente de tinción paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10193482 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 900204
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada. Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
Con un fondo abierto para facilitar el drenaje y la inmersión rápidos, lo que reduce la contaminación cruzada.Los accesorios y piezas de repuesto para placas de tinción de vidrio de 20 portaobjetos Wheaton™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Placa de repuesto y cubierta
  • Dimensiones de fondo interior aproximadas: 91 × 71 × 60 mm
Specifications
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Gradilla de tinción para portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Platos de tinción de vidrio
Número de portaobjetos 10 portaobjetos individuales, 19 portaobjetos dispuestos alternativamente en forma recta y en diagonal, o 20 portaobjetos espalda contra espalda