Learn More
DWK Life Sciences™ Gradillas para viales de polipropileno de 96 posiciones Wheaton™ para viales de cromatografía de 8 mm
Código de producto. 10205312 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
96
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Posiciones unitSize
10205312 96 paquete de 5
1 options
Código de producto. 10205312
Marca: DWK Life Sciences™ 985750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden limpiar fácilmente en un lavador automático o esterilizar en autoclave
Wheaton™ 96-Position Polypropylene Vial Racks for 8mm Chromatography Vials
  • Esterilizable en autoclave a + 121°C durante 20 minutos
  • Abra el fondo del pocillo para facilitar el drenaje
  • Indexación alfanumérica
  • Apilable
  • Diámetro del pocillo: 9,5mm
  • L x An x Al: 18,5 x 12,5 x 2,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Posiciones 96
Para utilizar con (equipo) Viales de cromatografía de 8 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,5 x 12,5 x 2,2cm (7,28 x 5 x 0,86 pulg)
Longitud (métrico) 18,5 cm
Longitud (imperial) 7,28 in
Anchura (imperial) 5 in
Altura (imperial) 0,86 in
Diámetro del pocillo (métrico) 0,95 cm
Tipo de producto Rack para viales
Altura (métrico) 2,2 cm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 12,5 cm