Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Botellas de DBO de 60 ml con tapones de vidrio tipo Pennyhead
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescription
- Fabricado de vidrio de borosilicato de tipo I
- Altura: 115 mm (4,53 in)
- Diámetro: 43 mm (1,69 in)
- Capacidad: 60 ml (2 oz.)
Specifications
Specifications
| Código de barras | No |
| Volumen (métrico) | 60 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquím |
| Punto de marca | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de secuencia | Sin numerar |
| Tapón | Pennyhead |
| Volumen (imperial) | 2,02 oz |
| Altura (imperial) | 4,5 in |
| Altura (métrico) | 11,5 cm |
| Show More |