Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de dispensadores de partes superiores de frasco 520
Código de producto. 12457191 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico):
32 mm
45 mm
Forma:
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Diámetro exterior del cuello (métrico) Forma unitSize
12457191 1000 mL Ámbar 45 mm Cuadrada cada uno
12467191 2500 mL Ámbar 45 mm Redondo cada uno
12427191 250 mL Ámbar 32 mm Cuadrada cada uno
12437191 500 mL Transparente 32 mm Redondo cada uno
12447191 500 mL Ámbar 32 mm Cuadrada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12457191 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 844029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.25€
    42.53€ / paquete de 1
    Ahorro 3.72€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplia selección de frascos de reactivos de vidrio y de polietileno, cada uno de los cuales se suministra con un tapón de rosca. Perfectamente adaptado con dispensadores de partes superiores de frasco Calibrex™.
  • Los adaptadores de cuello correspondientes se suministran con los dispensadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Frasco para reactivos
Color Ámbar
Material Vidrio sodocálcico
Volumen (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (equipo) Dispensador de partes superiores de frasco, modelo 520
Forma Cuadrada
Volumen (imperial) 33,81 oz
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm