Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de dispensadores de partes superiores de frasco 520
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Los adaptadores de cuello correspondientes se suministran con los dispensadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Frasco para reactivos |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Volumen (métrico) | 500 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de partes superiores de frasco, modelo 520 |
| Forma | Cuadrada |
| Volumen (imperial) | 16,9 oz |
| Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,25 in |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 32 mm |