Learn More
DWK Life Sciences Vial de centelleo Omni-Vial™ de polipropileno y 4 ml Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Se puede esterilizar en autoclave o incinerar
- Tapones a presión: más fáciles de usar que los tapones de rosca
Información de órdenes
En dos bolsas de polietileno de 500 viales, dos bolsas de polietileno de 500 tapones por caja de 1000.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,51 in, 13 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para el recuento beta y gamma, pero también se pueden utilizar para RIA, recuento de centelleo líquido, almacenamiento de muestras, recuento de muestras y cromatografía |
| Altura (imperial) | 2,24 in |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Volumen (imperial) | 0,13 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |