Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Base de soporte de vidrio fritado para usar con WHEATON™ conjunto de filtración de 47 mm
Código de producto. 11724319 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conjunto de filtración (47 mm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11724319 Conjunto de filtración (47 mm) 1 PCS
1 options
Código de producto. 11724319 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 419382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    283.18€ / paquete de 1
    Ahorro 35.82€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
WHEATON™ Base de soporte de vidrio fritado para su uso con WHEATON™ conjunto de filtración de 47 mm. La WHEATON™ base de soporte de vidrio fritado es un componente de reemplazo para el WHEATON™ conjunto de soporte de filtro de vidrio de 47 mm (419380). Cuenta con una conexión de junta 40/35 [ST] y vidrio fritado de porosidad gruesa, ideal para filtrar
  • Base de soporte de vidrio fritado para Wheaton conjuntos de soporte de filtro de vacío de 47 mm
  • Fabricado con Wheaton 33 vidrios borosilicatos de baja extracción que cumplen con USP los requisitos Tipo I y ASTM E-438 Clase A
  • Vidrio fritado de porosidad gruesa (tamaño de poro de 40 a 60 μm)
  • Conexión de unión estándar [ST] 40/35
  • Recomendado para la filtración rutinaria de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes HPLC
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A
Desechables Reutilizable
Material Vidrio
Esterilidad No estéril
N.º por caja Caja de 1
Tipo Base de soporte fritada
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración (47 mm)