Descripción
- Holds up to 30 standard microscope slides
- Constructed from stainless steel for durability and corrosion resistance
- Suitable for use in staining and histology laboratory workflows
- Compatible with standard 3 x 1 in. microscope slides
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Slide Holder |
| Capacidad para portaobjetos | 30 |
| Tipo de tapón | Con bisagras |
| Fondo (imperial) | 2,75 in |
| Fondo (métrico) | 7 cm |
| Dimensiones (L x An) | 4,64 x 3,46 in. (11,8 x 8,8 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio |
| Longitud (imperial) | 4,64 in |
| Longitud (métrico) | 11,8 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |