Descripción
- Junta superior 20-400
- Junta inferior de 20-400
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8,4 oz |
| Para utilizar con (aplicación) | Concentración de trazas de analitos en un disolvente orgánico antes del análisis |
| Tipo de producto | Matraz de extremo abierto |
| Tamaño de rosca | 20-400 |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |